Läs mer
Diethyl Difluoromethanephosphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Difluoromethanephosphonate |
| CAS | 1478-53-1 |
| Molekylformel | C5 H11 F2 O3 P |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Diethyl (Difluoromethane)Phosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)C(F)F |
| IUPAC-namn | 1-[difluoromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.11 |
| Formel vikt | 188.0414 |