Läs mer
Diethyl dimethylaminomethylenemalonate, 94%
Produktkod. 11455646
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455646 25 g 25g
11445646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20765.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 18856-68-3 | C10H17NO4 | 215.25 g/mol
Derivatives of this compound, diethyl ethoxymethylenemalonate is used in the synthesis of chemotherapeutic agents using 6-aminobenzothiazoles as starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Derivatives of this compound, diethyl ethoxymethylenemalonate is used in the synthesis of chemotherapeutic agents using 6-aminobenzothiazoles as starting material.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18856-68-3
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.25
MDL-nummer MFCD00052394
InChI-nyckel XNSXXTKUKYWLAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl dimethylaminomethylenemalonate, diethyl 2-dimethylamino methylidene malonate, diethyl 2-dimethylaminomethylidene propanedioate, diethyl 2-dimethylamino methylene malonate, propanedioic acid, dimethylamino methylene-, diethyl ester, malonic acid, dimethylamino-methyl-, diethyl ester, malonic acid, dimethylaminomethylene-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-dimethylamino methylidene propanedioate, acmc-1buy0
PubChem CID 140439
IUPAC-namn diethyl 2-(dimethylaminomethylidene)propanedioate
LEDER CCOC(=O)C(=CN(C)C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl dimethylaminomethylenemalonate
Kokpunkt 134°C to 136°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 215.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.