Läs mer
Diethyl Diselenide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Diselenide |
| CAS | 628-39-7 |
| Molekylformel | C4H10Se2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethyl Diselenide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10Se2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC[Se][Se]CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.04 |
| Formel vikt | 217.9113 |