Läs mer
Dietyldisulfid, 99 %
Produktkod. 11332417
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332417 25 g 25g
11342417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10065.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.20 SEK
    593.65 SEK / 25g
    Save 130.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-81-6 | C4H10S2 | 122,244 g/mol
Dietylsulfid används som lösningsmedel för vattenfria mineraler och i pläteringsbad för guld och silver
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Dietylsulfid används som lösningsmedel för
vattenfria mineraler och i pläteringsbad för guld och silver
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-81-6
Molekylformel C4H10S2
Molekylvikt (g/mol) 122.244
MDL-nummer MFCD00009266
InChI-nyckel CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl disulfide, ethyl disulfide, disulfide, diethyl, diethyl disulphide, ethyldithioethane, 3,4-dithiahexane, ethyl disulphide, ethyldisulfanyl ethane, diethyldisulfid, diethyldisulfide
PubChem CID 8077
IUPAC-namn (etyldisulfanyl)etan
LEDER CCSSCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl disulfide
Smältpunkt -102 °C
Densitet 0.993
Kokpunkt 152 °C till 154 °C
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Odör Stank
Linjär formel CH3CH2S-SCH2CH3
Brytningsindex 1.506
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1098273
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 122.25
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.