Läs mer
Dietyldisulfid, TRC
Produktkod. 30379762
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30379762 100 g
1 options
Produktkod. 30379762 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444315100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl disulfide
CAS 110-81-6
Molekylformel C4 H10 S2
Kvantitet 100 g
Synonym Disulfide, diethyl, Ethyl disulfide (8CI), Diethyl disulfide, (Ethyldisulfanyl)ethane, 1,2-Diethyldisulfane, 3,4-Dithiahexane, Diethyl dithioether, Ethyl disulphide, Ethyldithioethane, NSC 8839
InChI formel InChI=1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCSSCC
IUPAC-namn (etyldisulfanyl)etan
Molekylvikt (g/mol) 122.2522
Formel vikt 122.0224