Läs mer
Diethyl DL-Malate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl DL-Malate |
| CAS | 7554-12-3 |
| Molekylformel | C8 H14 O5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Hydroxybutanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester, Hydroxybutanedioic Acid Diethyl Ester, Malic Acid Diethyl Ester, (±)-Diethyl Malate, Diethyl 2-Hydroxysuccinate, Diethyl Malate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O5/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2/h6,9H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(O)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-hydroxybutanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.19 |
| Formel vikt | 190.0841 |