Läs mer
Solstice Dietyleter
Produktkod. 15905450
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15905450 7 L 7 L
1 options
Produktkod. 15905450 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 322037LRC
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Dietyleter, Puriss. pa, innehåller BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %.
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
pH Ej tillämplig
Smältpunkt -116 °C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0,71 g/cm3 (20 °C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt -45 °C (1,013 hPa)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. P.A.
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (CH3CH2)2O
Ångtryck 587 hPa (20 °C)
MDL-nummer MFCD00011646
Viskositet 0,24 mPa (20 °C)
UN-nummer UN1155
Beilstein 1696894
Koncentration ≥99.80%
Synonym Ether, Ethyl ether
Kokpunkt 34 °C till 35 °C (1,013 hPa)
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Procent renhet ≥99.80%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.