Läs mer
Riedel-de Haën Dietyleter
Produktkod. 15955430
Change view
Kvantitet:
18 L
45 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15955430 45 L 45 L
15945430 18 L 18 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15955430 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 2400445L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dietyleter, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier.
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ether, Ethyl ether
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
pH Not applicable
Smältpunkt -116°C (1.013 hPa)
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0.71 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 45 L
Flampunkt -45°C (1.013 hPa)
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss.
Linjär formel (CH3CH2)2O
Ångtryck 716 hPa (25°C)
Viskositet 0.24 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1155
Beilstein 1696894
Kokpunkt 34°C to 35°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet Farmakopé
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.