Läs mer
Dietyleter, 99,5 %, Extra torr över molekylsikt, stabiliserad, AcroSeal™
Produktkod. 10417372 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10417372 1 L AcroSeal™ Glasflaska -
10059031 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10163893 500 mL Glasflaska 500ml
10501764 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10417372 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364330010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116,0 °C
Namnnotering Vatten <50 ppm, stabiliserat med BHT
Färg Färglös
Densitet 0.7140g/mL, 0.714
Kvantitet 1 L
Flampunkt −45 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3510 till 1,3530
Analysprocentintervall 99.5%
Linjär formel (CH3CH2)2O
Viskositet 0,2448 mPa (20 °C)
Vatten 0,005 % Max. (Coulometrisk)
Beilstein 01, 314
Fieser 11,3762
Merck Index 15, 3861
Kokpunkt 34,6 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 69 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i koncentrerad saltsyra, blandbar med lägre alifatiska alkoholer, bensen, kloroform, petroleumeter och många oljor
Formel vikt 74.12
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra torr över molekylsikt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.