Läs mer
Dietyleter, 99+%, ACS-reagens, vattenlös, BHT-stab., uppfyller kraven för Reag.Ph.Eur.
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Ether |
| Smältpunkt | -116,0 °C |
| Namnnotering | Vattenfri alkohol, stabiliserad med BHT |
| Densitet | 0.7140g/mL, 0.714 |
| Kvantitet | 500 g |
| Flampunkt | −45 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Brytningsindex | 1,3510 till 1,3530 |
| Analysprocentintervall | 99% min. (GC) |
| Titrerbar syra | 0,0002 meq/g max |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diethyl ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.