Läs mer
Dietyleter, 99+%, extra rent, stabiliserat med BHT
Produktkod. 10761584 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10761584 25 L Metalltrumma 25 L
10522971 1 L Glasflaska 1 L
10072420 5 L Metalltrumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10761584 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8965.00 SEK
    8234.67 SEK / 25 L
    Save 730.33 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116,0 °C
Namnnotering Stabiliserad med BHT
Aciditet 2 mg/100 g max.
Densitet 0.7140g/mL, 0.714
Kvantitet 25 L
Flampunkt −45 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Metalltrumma
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3510 till 1,3530
Rester efter avdunstning 0,005% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel (CH3CH2)2O
Viskositet 0,2448 mPa (20 °C)
Vatten 0,1 % max. (Koulometrisk)
Kokpunkt 34,6 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 69 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i koncentrerad saltsyra, blandbar med lägre alifatiska alkoholer, bensen, kloroform, petroleumeter och många oljor
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.