Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl ether |
| Smältpunkt | -116,0 °C |
| Namnnotering | Stabiliserad |
| Abs. | 0,009 max vid 400 nm, 0,022 max vid 280 nm, 0,046 max vid 270 nm, 0,097 max. vid 250 nm, 0,301 max vid 230 nm, 0,523 max vid 210 nm, 1 (1 cm cell vs vatten) vid 208 nm |
| Aciditet | 0,0002 meq/g max. |
| Alkalinitet | 0,0002 meq/g max. |
| Densitet | 0.7140g/mL, 0.714 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | −45 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.