Läs mer
Dietyleter, ACS, 98% min, stab. med 0,001 % BHT och 3 % etanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347538
Change view
Kvantitet:
500 g
6 x 500 g
Förpackningsstorlek:
3000g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347538 6 x 500 g 3000g
11357538 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033224.62
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används ofta som lösningsmedel, löser P, S, Br 2 och I 2
Används ofta som lösningsmedel. Löser P, S, Br2 och I2 . Det används ofta som lösningsmedel i organisk syntes och vid framställning av Grignard-reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116°C
Namnnotering Stabilized with 0.001% BHT and 3% ethanol
Färg Färglös
Densitet 0.713 g/mL
Kvantitet 6 x 500 g
Flampunkt -45°C (-49°F)
Odör Sweet
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3525
Analysprocentintervall 98% min
Linjär formel (C2H5)2O
UN-nummer UN1155
Merck Index 14,3806
Kokpunkt 34.6°C
Löslighetsinformation Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≤98%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.