Läs mer
Dietyleter, ACS-reagens, vattenfri, innehåller BHT som inhibitor,≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15668440
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15668440 4 L Aluminiumflaska 4 L
15626680 250 mL Glasflaska 250ml
15616680 1 L Aluminiumflaska 1 L
15636680 4 x 4 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15668440 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 6738114L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
ACS-reagens, vattenfritt, innehåller BHT som inhibitor,≥ 99,0 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116°C (literature)
Namnnotering ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 4 L
Flampunkt −45°C
Förpackning Aluminiumflaska
Fysisk form vattenfri
Linjär formel (CH3CH2)2O
UN-nummer UN1155
Beilstein 1696894
Kokpunkt 34°C to 35°C
Formel vikt 74.12
Procent renhet >99%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl ether