Läs mer
Dietyleter, ACS Reagent, innehåller BHT som inhibitor, vattenfri,≥ 99,0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
- prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
- lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
- variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
- alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl ether |
| Smältpunkt | -116°C (literature) |
| Namnnotering | ACS Reagent, contains BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.0% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Densitet | 0.706 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Flampunkt | −45°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | vattenfri |
| Anteckningar om analysprocent | (GC) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Diethyl ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.