Läs mer
Dietyleter, ACS-reagens, stabiliserad, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16625903
Change view
195 L
Produktkod.
16625903 195 L
1 options
Produktkod. 16625903 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 65756195L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116°C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Färg Färglös
Densitet 0.71 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 195 L
Flampunkt -45°C
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (CH3CH2)2O
Beilstein 1696894
Synonym Ether; Ethyl ether
Kokpunkt 34°C to 35°C (1013 hPa)
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Kvalitet ACS