Beskrivning
- Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
- Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
- Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
- Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl ether |
| Smältpunkt | -116,3 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,71 g/cm3 vid 20 °C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 1,7 - 48 Vol% |
| Flampunkt | −40 °C |
| Tändpunkt | 170 °C |
| Odör | Sweetish |
| Förpackning | SÄKERT |
| Visa mer |