Läs mer
Dietyleter, vattenfri, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10362981 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10362981 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5 L
1 options
Produktkod. 10362981 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8401.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemikalie av hög kvalitet stabiliserad med 7ppm BHT för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116.3°C
CAS 60-29-7
Färg Färglös
Densitet 0.71g/cm3 at 20°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 1.7 - 48 Vol %
Flampunkt −40°C
Tändpunkt 170°C
Odör Sweetish
Förpackning EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 0.001%
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (C2H5)2O
MDL-nummer MFCD00011646
Viskositet 0.233 mPass at 20°C
Vatten Max. 0.01%, 12g/L
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kokpunkt 35°C
Löslighetsinformation 12g/L in water
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet BAGARE ANALYZED