Läs mer
Dietyleter, vattenfri, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10149730 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10149730 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5 L
1 options
Produktkod. 10149730 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8106.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyller reagensspecifikationer för testning av European Pharmacopeia-monografier. För laboratoriebruk, för organisk syntes och för rutinforskning.
En klass av kemikalier för laboratorieanvändning, för organisk syntes och för rutinforskning, vanligtvis kontrollerad av fysikaliska kriterier och ofta genom analys (genom GC).
Specifikationer
Smältpunkt -116.3°C
CAS 60-29-7
Färg Färglös
Aciditet Passes test
Densitet 0.71g/cm3 at 20°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 1.7 - 48 Vol %
Flampunkt −40°C
Tändpunkt 170°C
Odör Sweetish
Förpackning EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Meets Ph. Eur. specifications, Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (C2H5)2O
MDL-nummer MFCD00011646
Viskositet 0.233 mPas at 20°C
Vatten Max. 2g/L
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kokpunkt 35°C
Löslighetsinformation 12g/L in water
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Kvalitet BAGARE