Läs mer
Dietyleter, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10547871 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10547871 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5 L
1 options
Produktkod. 10547871 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8033.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemikalie av hög kvalitet stabiliserad med cirka 2% etanol, vilket uppfyller ACS, USP och NF-specifikationer.
  • Uppfyller kraven som ställts av American Chemical Society (ACS)
  • Uppfyller reagensspecifikationer för USP/NF för användning i farmaceutisk bearbetning och receptbelagd sammansättning
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116.3°C
CAS 60-29-7
Färg Färglös
Densitet 0.71g/cm3 at 20°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 1.7 - 48 Vol %
Flampunkt −40°C
Tändpunkt 170°C
Odör Sweetish
Förpackning EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS, USP and NF specifications
Rester efter avdunstning Max. 0.001%
Titrerbar syra Max. 0.2μeq/g
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (C2H5)2O
MDL-nummer MFCD00011646
Viskositet 0.233 mPass at 20°C
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kokpunkt 35°C
Löslighetsinformation 12g/L in water
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet Min. 98.0%
Kvalitet BAGARE ANALYZED