Läs mer
Dietyleter, certifierad AR för analys, stabiliserad med BHT, uppfyller analytiska specifikationer av Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 10171610 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Aluminiumburk
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Produktkod. 10171610
Brand: Fisher Chemical D/2450/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C4H10O, CAS-nummer-60-29-7, eter, pronarkol, 3-oxapentan, bedövningseter, eter, bedövningseter, dietyloxid, dietyleter, etyleter, etyloxid, 2,5L, 34,6 grader.C, CHEBI:12g/74, färglös, 35702 mol. RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietan, -116 grader C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Smältpunkt -116°C
Färg Färglös
Kokpunkt 34.6°C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 587mbar at 20°C
Viskositet 0.2448cp at 20°C
Formel vikt 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.