Läs mer
Dietyleter, certifierad AR för analys, stabiliserad med BHT, uppfyller analytiska specifikationer av Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 10785901 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Aluminiumburk
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10785901 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10696442 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10306040 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10111570 1 L Plastbelagd glasflaska 1 L
10171610 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
11984691 5 L Aluminiumburk 5 L
11323440 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10785901 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/2450/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 SEK
    1491.14 SEK / 2.5 L
    Save 573.86 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
I lager
C4H10O, CAS-nummer-60-29-7, eter, pronarkol, 3-oxapentan, anesteseterier, aether, anesteseeter, dietyloxid, dietyleter, etyleter, etyloxid, 2,5L, 34,6 grader. C, CHEBI:35702, Färglös, 74,12 g/mol, RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxyetan, -116 grader. C, 11646, 74.123 | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
C4H10O, CAS-nummer-60-29-7, eter, pronarkol, 3-oxapentan, bedövningseter, eter, bedövningseter, dietyloxid, dietyleter, etyleter, etyloxid, 2,5L, 34,6 grader.C, CHEBI:12g/74, färglös, 35702 mol. RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N, etoxietan, -116 grader C, 11646, 74,123
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Smältpunkt -116 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 587 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,2448cp vid 20 °C
Kokpunkt 34,6 °C
Formel vikt 74,12 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dietyleter stabilised
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ether