Läs mer
Dietyleter, ChromAR™ för HPLC, Macron Fine Chemicals™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 60-29-7 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Molekylformel | C4H10O |
| MDL-nummer | MFCD00011646 |
| UN-nummer | 1155 |
| Synonym | Ether, 2,2 '-Oxybisethane, Ethoxyethane, Ethyl Ether, 2,2 '-Oxydiethane |
| InChI-nyckel | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCOCC |
| IUPAC-namn | etoxietan |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |