Läs mer
Diethyl ether, CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Produktkod. 15673150
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15673150 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
15653150 100 mL Glass Bottle 100ml
15663150 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15673150 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 3099666X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free,≥99.9%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn ethoxyethane
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%
Abs. max. 1.00 at 218 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 250 nm
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt −45°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel (CH3CH2)2O
UN-nummer UN1155
Beilstein 1696894
Kokpunkt 34°C to 35°C
Formel vikt 74.12
Procent renhet >99.9%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.