Läs mer
Dietyleter-d{10}, 99 % (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399967
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Förinställd ampull
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11399967 1 g Förinställd ampull 1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11399967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042282.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2679-89-2 | C4H10O | 84,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether-d{10}
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotop
Densitet 0.82 g/mL
Flampunkt −40 °C (−40 °F)
Odör Eterliknande
Förpackning Förinställd ampull
Kvantitet 1 g
CAS 2679-89-2
Smältpunkt -116 °C
Kokpunkt 33 °C till 34 °C
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (C2D5)2O
MDL-nummer MFCD00062316
UN-nummer UN1155
Synonym ether-d10, diethyl ether-d10, 2,2'-oxybis 2h5 ethane, diethylether-d10, di ethyl-d5 ether, ether-d10, 99 atom % d, 2,2/'-oxybis 2h5 ethane, diethyl ether-d isotopic, 1-2 h? ethoxy 2 h? ethane, 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy ethane
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-MWUKXHIBSA-N
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1-[(1,1,2,2,2-²H5)etoxi](²H5)etan
Molekylvikt (g/mol) 84.18
PubChem CID 2723765
Formel vikt 84.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.