missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethyl Ether, Dried, Reagent Grade, BHT Stabilized, Scharlab

Produktkod. 11314084
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11314084 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11314084 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer ET00801000

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Contains a maximum of 0.0075% H2O and stabilized with approximately 7 ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol.

Reagent grade solvents are the most frequently used grade for laboratory analytical work. They correspond to a grade of high quality chemicals for laboratory and specialized industrial use.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116.3°C
CAS 60-29-7
Färg Colorless
Aciditet Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Utseende Clear
Densitet 0.713 - 0.715g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt −40°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 170°C
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Anteckningar om renhetsgrad Applications: solvents, synthesis of organic products, solvent for active principles from plant and animal tissues extractions
Rester efter avdunstning Max. 0.001%
Molekylformel C4H10O
Ångtryck 587 hPa
MDL-nummer MFCD00011646
UN-nummer 1155
Vatten Max. 0.0075%, Dried
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kokpunkt 34.6°C
Löslighetsinformation 69g/L in water
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn ethoxyethane
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet Min. 99.5%
Kvalitet Reagent
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.