missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dietyleter, EssentQ, stabiliserad med 7 ppm 2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol (BHT)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 60-29-7 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | C4H10O |
| InChI-nyckel | RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCOCC |
| IUPAC-namn | etoxietan |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |
| Kvalitet | EssentQ |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Diethyl ether, synthesis grade, stabilized with approx. 7 ppm of 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?