Läs mer
Diethyl Ether, Extra Dry, for Synthesis, Stabilised with Ethanol, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -116°C |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 34.6°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Ångtryck | 587mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.2448cp at 20°C |
| Formel vikt | 74.12g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Diethyl ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.