Läs mer
Dietyleter, extra ren, SLR, stabiliserad med BHT, Fisher Chemical™
Produktkod. 10560721 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Aluminiumburk
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10560721 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10396080 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
11389731 5 L Aluminiumburk 5 L
10131520 25 L Metallburk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10560721 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/2400/PB08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Smältpunkt -116 °C
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 587 mbar vid 20 °C
MDL-nummer 11646
Viskositet 0,2448cp vid 20 °C
Kokpunkt 34,6 °C
Formel vikt 74,12 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.