Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Diethyl ether, HPLC Grade, 99%, stab. with ethanol
Produktkod. 15466275
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466275 4 x 1 L 1 L
11399047 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466275 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 038990.M1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents. | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt °C to 116°C
CAS 60-29-7
Densitet 0.713 g/mL
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt -45°C (-49°F)
Fysisk form Liquid
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00011646
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kokpunkt 34.6°C
Löslighetsinformation Immiscible with water,miscible with alcohol.
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn ethoxyethane
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vikt 74.12
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether, HPLC Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether