Läs mer
Dietyleter, för HPLC, stabiliserad med etanol, Fisher Chemical™
Produktkod. 10407830 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10407830 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10579950 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10050100 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10407830 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/2506/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1231.88 SEK
    933.63 SEK / 1 L
    Save 298.25 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Chemical Identifiers
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifications
Smältpunkt -116 °C
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 587 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,2448cp vid 20 °C
Kokpunkt 34,6 °C
Formel vikt 74,12 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl ether
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.