Läs mer
Dietyleter, puriss.,≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. 15602470
Change view
Kvantitet:
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Aluminum Bottle
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15602470 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15632460 2.5 L Aluminum Bottle 2.5 L
15662460 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15672460 4 x 5 L Aluminiumflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15602470 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 240046X1L
Request Bulk or Custom Format
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Ether
Smältpunkt -116°C
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Densitet 0.706g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.365
Flampunkt −45°C (−49°F)
Tändpunkt 320°F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel (CH3CH2)2O
UN-nummer UN1155
Beilstein 1696894
Kokpunkt 34.6°C
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.