Läs mer
Dietyleter, puriss., ≥99,5 % (GC), Solstice
Beskrivning
- Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
- Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Ether |
| Smältpunkt | -116 °C |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph.Eur.BP |
| Densitet | 0,706 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 4 x 5 L |
| Explosionsgräns | 0.365 |
| Flampunkt | −45 °C (−49 °F) |
| Tändpunkt | 320 °F |
| Förpackning | Aluminiumflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Diethyl ether
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.