Läs mer
Dietyleter, puriss.,≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7120380
Kvantitet:
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Aluminum Bottle
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15632460
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 240042.5LALU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn ethoxyethane
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Ether
Smältpunkt -116°C
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Densitet 0.706g/mL at 25°C
Kokpunkt 34.6°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.365
Flampunkt −45°C (−49°F)
Tändpunkt 320°F
Förpackning Aluminum Bottle
Fysisk form Liquid
Linjär formel (CH3CH2)2O
UN-nummer UN1155
Beilstein 1696894
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.