Läs mer
Dietyleter, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15682460
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
135 kg
240 L
Förpackningsstorlek:
1 L
135kg
2.5 L
240 L
25 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15682460 5 L 5 L
15612460 1 L 1 L
15622460 2.5 L 2.5 L
15652460 25 L 25 L
15642460 240 L 240 L
15602460 135 kg 135kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15682460 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 240045L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4390.00 SEK
    3837.88 SEK / 5 L
    Save 552.12 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Ether
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph.Eur.BP
Densitet 0,706 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 0.365
Flampunkt −40 °C (−40 °F)
Tändpunkt 320 °F
Linjär formel (CH3CH2)2O
UN-nummer 1155
Beilstein 1696894
Formel vikt 74,12 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.