Läs mer
Dietyl Ether, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Produktkod. 15643680
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
27 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
27 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15643680 27 L 27 L
15673680 500 mL 500ml
15623680 1 L 1 L
15633680 2.5 L 2.5 L
15683680 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15643680 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 3220327L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10210.00 SEK
    7656.95 SEK / 27 L
    Save 2553.05 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Puriss. pa, innehåller BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Ether
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densitet 0,706 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 27 L
Explosionsgräns 0.365
Flampunkt −40 °C (−40 °F)
Tändpunkt 320 °F
Linjär formel (CH3CH2)2O
UN-nummer 1155
Beilstein 1696894
Formel vikt 74,12 g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.