Läs mer
Dietyl Ether, puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. Ph. Eur. reag. ISO, ≥99,8 % (GC), Solstice
Produktkod. 15653680
Change view
Kvantitet:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15653680 4 x 2.5 L Glasflaska -
15693680 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15663680 4 x 5 L Aluminiumflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15653680 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 322034X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7080.00 SEK
    1437.95 SEK / Paket med 4
    Save 5642.05 SEK
    79% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Puriss. pa, innehåller BHT som inhibitor, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn etoxietan
LEDER CCOCC
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Diethyl Ether
Smältpunkt -116 °C
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Utseende Vätska
Densitet 0,706 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 0.365
Flampunkt −40 °C (−40 °F)
Tändpunkt 320 °F
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex n20/D 1.3530
Rester efter avdunstning 0 till 0,001 %
Linjär formel (CH3CH2)2O
UN-nummer UN1155
Beilstein 1696894
Kokpunkt 34,6 °C
Formel vikt 74,12 g/mol
Procent renhet ≥99,8 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Consejos de prudencia
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.