Läs mer
Diethyl ether, reagent grade, ≥98%, contains ∼2% ethanol and ∼10ppm BHT as inhibitor, Honeywell
Produktkod. 15694310 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15694310 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15694310 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 3461441L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
reagent grade,≥98%, contains ∼2% ethanol and ∼10ppm BHT as inhibitor
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116°C (literature)
Namnnotering reagent grade, ≥98%, contains ∼2% ethanol and ∼10ppm BHT as inhibitor
CAS 60-29-7
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt −45°C
Förpackning Glass Bottle
Anteckningar om analysprocent BHT
Molekylformel C4H10O
Linjär formel C20H14O4
MDL-nummer MFCD00011646
UN-nummer UN1155
Beilstein 1696894
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kokpunkt 34°C to 35°C
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn ethoxyethane
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vikt 74.12
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Reagent