Läs mer
Dietyleter, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15974750
Change view
Kvantitet:
18 L
Förpackning:
Returburk i rostfritt stål
Produktkod. Kvantitet Förpackning
15974750 18 L Returburk i rostfritt stål
1 options
Produktkod. 15974750 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 3494218L
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens, torkat, stabiliserat, max 0,0075 % H 2 O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116°C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Färg Färglös
Kvantitet 18 L
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Molekylformel C4H10O
Kokpunkt 34°C to 35°C (1013 hPa)
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diethyl ether