Läs mer
Dietyleter, spektrofotometrisk grad, 99+%, hämmarfri
Produktkod. 11375307
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11375307 1 L 1 L
15476345 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11375307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040976.K2
 Begränsad artikel
I lager
Lösningsmedel för UV-spektrofotometri och allmän användning | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
Lösningsmedel för UV-spektrofotometri och är också viktigt som lösningsmedel vid produktion av cellulosaplaster såsom cellulosaacetat. Det är också ett vanligt lösningsmedel för Grignard-reaktioner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn ethoxyethane
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt °C to 116°C
Färg Colorless
Utseende Colorless liquid
Densitet 0.713
Kvantitet 1 L
Flampunkt -45°C (-49°F)
Tändpunkt 170°C (338°F)
Odör Sweet
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.3525
Analysprocentintervall >99%
Ångtryck 586.3 hPa (440mm Hg) at 20°C
UN-nummer 1155
Kokpunkt 34.6°C
Löslighetsinformation Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formel vikt 74.12
Kvalitet Spectrophotometry
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning