Läs mer
Dietyleter, spektrofotometrisk grad, 99+%, stab. med koppar
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -116°C |
| Kvantitet | 4 x 1 L |
| Kokpunkt | 34.6°C |
| Procent renhet | 99+% |