Läs mer
Dietyleter stabiliserad, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10382931 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 L
Produktkod.
10382931 1 L
1 options
Produktkod. 10382931 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8401.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt -123°C
CAS 60-29-7
Färg Max. 10 (APHA)
Densitet 0.7135 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt -40°C
Odör Passes Test
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning max. 0.001%
Analysprocentintervall min. 99.5%
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00011646
Vatten max. 0.01%
Kokpunkt 35°C (1013 hPa)
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12