Läs mer
Dietyleter (STB ETOH), BAKER ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15588474 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15588474 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Produktkod. 15588474 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8467.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Speciellt utvecklad för användning vid utvärdering av bekämpningsmedel och insektsmedelsrester i livsmedel, foder, vatten eller jordprover. Dietyleter (STB ETOH), BAKER ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™ lämpar sig för all analys av vanliga bekämpningsmedel.
J.T. Baker BAGARE ANALYZED Bekämpningsmedelsreagenslösningsmedel:
  • Lämplig för analys av de flesta vanliga bekämpningsmedel, såsom 2-klorbifenyl, heptaklor, aldrin, parathion, dieldrin, endrin, DDT, dioxin, etc.
  • Specificerad till de erforderliga låga resthalterna (5 ppm) för användning i forsknings- och kvalitetskontrolllaboratorier
  • Idealisk för gaskromatografiapplikationer, testning av ECD- och/eller FID-känsliga föroreningar, organiska rester och rester efter avdunstning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116.3°C
CAS 60-29-7
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0005meq/g
Densitet 0.71g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 1.7 - 48 Vol %
Flampunkt −45°C
Tändpunkt 170°C
Odör Sweetish
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (C2H5)2O
MDL-nummer MFCD00011646
Viskositet 0.233 mPas at 20°C
Vatten Max. 0.1%
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kokpunkt 35°C
Löslighetsinformation 12g/L in water
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet Min. 99.5%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Pesticid