Läs mer
Dietyleter, teknisk, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13447576 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13447576 5 L Metalltrumma 5 L
1 options
Produktkod. 13447576 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444260050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 SEK
    1468.89 SEK / 5 L
    Save 46.11 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ether
Smältpunkt -116,0 °C
CAS 60-29-7
Densitet 0.7140g/mL, 0.714
Kvantitet 5 L
Flampunkt −45 °C
Förpackning Metalltrumma
Brytningsindex 1,3510 till 1,3530
Molekylformel C4H10O
Linjär formel (CH3CH2)2O
MDL-nummer MFCD00011646
Viskositet 0,2448 mPa (20 °C)
Merck Index 15,3861
Kokpunkt 34,6 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 69 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i koncentrerad saltsyra, blandbar med lägre alifatiska alkoholer, bensen, kloroform, petroleumeter och många oljor
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCC
IUPAC-namn etoxietan
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Formel vikt 74.12
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.