Läs mer
Diethyl Ether, Tested according to Ph.Eur., Honeywell™
Produktkod. 15633510
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15633510 1 L 1 L
15643510 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15633510 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 317011L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 60-29-7
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00011646
InChI-nyckel RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC-namn ethoxyethane
LEDER CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Ether
Namnnotering Tested according to Ph.Eur.
Färg Colorless
Densitet 0.706g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.365
Flampunkt −40°C (−40°F)
Tändpunkt 320°F
Linjär formel (CH3CH2)2O
Ångtryck 2311 hPa (60°C)
UN-nummer 1155
Beilstein 1696894
Formel vikt 74.12g/mol