missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl (Ethoxycarbonyl)phosphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl diethoxyphosphinylformate |
| CAS | 1474-78-8 |
| Molekylformel | C7 H15 O5 P |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Phosphinecarboxylic acid, 1,1-diethoxy-, ethyl ester, 1-oxide, Formic acid, phosphono-, triethyl ester (7CI,8CI), Phosphinecarboxylic acid, diethoxy-, ethyl ester, oxide (9CI), Diethyl (ethoxycarbonyl)phosphonate, Diethyl carbethoxyphosphonate, Ethyl diethylphosphonoformate, NSC 108684, Triethyl carboxyphosphonate, Triethyl phosphonoformate, Ethyl (Diethoxyphosphoryl)formate, O,O-Diethyl ethoxycarbonylphosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl diethoxyphosphorylformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.16 |
| Formel vikt | 210.0657 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?