Läs mer
Dietyletoxymetylenmalonat, 98+%
Beskrivning
Dietyletoximetylenmalonat används för syntes av pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Initialt användes det för att övervaka lysindekarboxylasaktivitet. Det är användbart vid bestämning av aminosyror genom prekolonnderivatisering genom att använda omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Det spelar en viktig roll i Gould-Jacobs reaktion för att framställa kinoliner. Till exempel reagerar anil med detta reagens för att ge 4-hydroxikinolin. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av flumequine, som är ett fluorokinolonantibiotikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dietyletoximetylenmalonat används för syntes av pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Initialt användes det för att övervaka lysindekarboxylasaktivitet. Det är användbart vid bestämning av aminosyror genom prekolonnderivatisering genom att använda omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Det spelar en viktig roll i Gould-Jacobs reaktion för att framställa kinoliner. Till exempel reagerar anil med detta reagens för att ge 4-hydroxikinolin. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av flumequine, som är ett fluorokinolonantibiotikum.
Löslighet
Blandbar med kloroform, diklormetan och metanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl ethoxymethylenemalonate |
| Smältpunkt | -33 °C |
| Densitet | 1.08 |
| Kokpunkt | 136 °C till 139 °C (10 mmHg) |
| Flampunkt | 144 °C (291 °F) |
| Odör | Esterliknande |
| Brytningsindex | 1.462 |
| Kvantitet | 50 g |
| Löslighetsinformation | Blandbar med kloroform, diklormetan och metanol. Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 216.23 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.