Läs mer
Dietyletoxymetylenmalonat, 98+%
Produktkod. 11484834
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484834 250 g 250g
11474834 50 g 50g
11364499 100 g 100g
11374499 500 g 500g
11464834 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11484834 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13776.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 87-13-8 | C10H16O5 | 216,233 g/mol
Dietyletoximetylenmalonat används för syntes av pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Initialt användes det för att övervaka lysindekarboxylasaktivitet. Det är användbart vid bestämning av aminosyror genom prekolonnderivatisering genom att använda omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Det spelar en viktig roll i Gould-Jacobs reaktion för att framställa kinoliner. Till exempel reagerar anil med detta reagens för att ge 4-hydroxikinolin. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av flumequine, som är ett fluorokinolonantibiotikum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dietyletoximetylenmalonat används för syntes av pyrido[3,2-e]pyrimido[1,2-c]pyrimidiner. Initialt användes det för att övervaka lysindekarboxylasaktivitet. Det är användbart vid bestämning av aminosyror genom prekolonnderivatisering genom att använda omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Det spelar en viktig roll i Gould-Jacobs reaktion för att framställa kinoliner. Till exempel reagerar anil med detta reagens för att ge 4-hydroxikinolin. Det fungerar som en mellanprodukt i produktionen av flumequine, som är ett fluorokinolonantibiotikum.
Löslighet
Blandbar med kloroform, diklormetan och metanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-13-8
Molekylformel C10H16O5
Molekylvikt (g/mol) 216.233
MDL-nummer MFCD00009148
InChI-nyckel LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
PubChem CID 6871
IUPAC-namn dietyl-2-(etoximetyliden)propandioat
LEDER CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl ethoxymethylenemalonate
Smältpunkt -33 °C
Densitet 1.08
Kokpunkt 136 °C till 139 °C (10 mmHg)
Flampunkt 144 °C (291 °F)
Odör Esterliknande
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 250 g
Beilstein 880058
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform, diklormetan och metanol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 216.23
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.