Läs mer
Dietyletoxymetylidenemalonat, TRC
Produktkod. 30387834
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30387834 100 g
1 options
Produktkod. 30387834 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444300100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2-ethoxymethylidene malonate
CAS 87-13-8
Molekylformel C10 H16 O5
Kvantitet 100 g
Synonym Propanedioic acid, 2-(ethoxymethylene)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, (ethoxymethylene)-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (ethoxymethylene)-, diethyl ester (9CI), (Ethoxymethylene)malonic acid diethyl ester, (Ethoxymethylene)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Ethoxymethylene)malonic acid diethyl ester, 2-Ethoxy-1,1-bis(ethoxycarbonyl)ethene, Diethyl (ethoxymethylene)malonate, Diethyl (ethoxymethylene)propanedioate, Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate, Diethyl 2-(ethoxymethylene)propanedioate, Diethyl 2-(ethoxymethylidene)propanedioate, Diethyl 2-[(ethyloxy)methylidene]propanedioate, Diethyl 2-ethoxymethylidene malonate, Diethyl ethoxymethylidenemalonate, Diethyl[(ethyloxy)methylidene]propanedioate, Ethyl 3-ethoxy-2-(ethoxymethylene)-3-oxopropanoate, NSC 62117, NSC 9068, Nalidixic acid impurity C (EP)
InChI formel InChI=1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
LEDER CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl 2-(etoxymetylid) propanedioat
Molekylvikt (g/mol) 216.23
Formel vikt 216.0998