Läs mer
Diethyl Ethyl(1-methylbutyl)malonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Ethyl(1-methylbutyl)malonate |
| CAS | 76-72-2 |
| Molekylformel | C14H26O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ethyl(1-methylbutyl)-malonic Acid Diethyl Ester, Ethyl(alpha-methylbutyl)-malonic Acid Diethyl Ester, Ethyl(1-methylbutyl)-propanedioic Acid Diethyl Ester, NSC 10824 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-6-10-11(5)14(7-2,12(15)17-8-3)13(16)18-9-4/h11H,6-10H2,1-5H3 |
| LEDER | CCCC(C)C(CC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-ethyl-2-pentan-2-ylpropanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.35 |
| Formel vikt | 258.1831 |